Alcohol 3,5-dimetoxibencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR11308-100G OR11308-25G
APOSOR11308-100GEA 0 EUR
APOSOR11308-100G APOSOR11308-25G
Alcohol 3,5-dimetoxibencilico 98%
Alcohol 3,5-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 183…186 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 46…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004641
Núm. CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6