4-Cloro-1-naftol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloronaphthalen-1-ol, 1-Chloro-4-hydroxynaphthalene, 4-CN, Chloronaphthol
OR11309-25G OR11309-10G OR11309-100G
APOSOR11309-25GEA 132 EUR
APOSOR11309-25G APOSOR11309-10G APOSOR11309-100G
4-Cloro-1-naftol
4-Cloro-1-naftol
Formula: ClC₁₀H₆OH
MW: 178.62 g/mol
Pto. Ebullición: 307
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003974
Núm. CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5