5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1131-5G OR1131-25G
APOSOR1131-5GEA 230 EUR
APOSOR1131-5G APOSOR1131-25G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277.11 g/mol
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00525062
Núm. CAS: 55082-33-2