6-Propil-2-tiouracilo 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Propiltiouracilo, 4-Propil-2-tiouracilo
OR11311-100G OR11311-25G
APOSOR11311-100GEA 0 EUR
APOSOR11311-100G APOSOR11311-25G
6-Propil-2-tiouracilo 97+%
6-Propil-2-tiouracilo
Formula: C₇H₁₀N₂OS
MW: 170,24 g/mol
Pto. de fusión: 218…220 °C
Pto. de inflamación: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006041
Núm. CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2