2-Amino-6-bromobenzotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11314-100G
APOSOR11314-100GEA 162 EUR
APOSOR11314-100G
2-Amino-6-bromobenzotiazol 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formula: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Pto. de fusión: 213…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152229
Núm. CAS: 15864-32-1