3,5-Dimetoxibenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
OR11318-500G
APOSOR11318-500GEA 249 EUR
APOSOR11318-500G
3,5-Dimetoxibenzoato de metilo 97%
3,5-Dimetoxibenzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Pto. Ebullición: 297…299 °C
Pto. de fusión: 42…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008432
Núm. CAS: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6