2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2H-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
OR11327-5G OR11327-25G
APOSOR11327-5GEA 21.9 EUR
APOSOR11327-5G APOSOR11327-25G
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Formula: C₃H₂N₄
MW: 94,0700 g/mol
Pto. de fusión: 187…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505654
Núm. CAS: 3641-10-9