3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR11329-5G OR11329-10G OR11329-1G
APOSOR11329-5GEA 34.8 EUR
APOSOR11329-5G APOSOR11329-10G APOSOR11329-1G
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formula: C9H10O2
MW: 150,1700 g/mol
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114050
Núm. CAS: 24973-22-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR