3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11330-5G OR11330-100G OR11330-25G
APOSOR11330-5GEA 43.5 EUR
APOSOR11330-5G APOSOR11330-100G APOSOR11330-25G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Pto. de fusión: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428590
Núm. CAS: 3556-60-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III