5-Cianopirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11333-5G OR11333-1G
APOSOR11333-5GEA 171 EUR
APOSOR11333-5G APOSOR11333-1G
5-Cianopirimidina
5-Cianopirimidina
Formula: C₅H₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235052
Núm. CAS: 40805-79-6