5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11338-1G OR11338-250MG
APOSOR11338-1GEA 74.1 EUR
APOSOR11338-1G APOSOR11338-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₇BrS
Pto. Ebullición: 153…158 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664866
Núm. CAS: 1196-09-4