4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11344-25G OR11344-5G OR11344-100G
APOSOR11344-25GEA 279 EUR
APOSOR11344-25G APOSOR11344-5G APOSOR11344-100G
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 92,2…94.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663341
Núm. CAS: 13066-01-8