4-(4-Metoxifenoxi)anilina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11346-5G OR11346-1G OR11346-10G
APOSOR11346-5GEA 24.8 EUR
APOSOR11346-5G APOSOR11346-1G APOSOR11346-10G
4-(4-Metoxifenoxi)anilina 98+%
4-(4-Metoxifenoxi)anilina
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215.2478 g/mol
Pto. Ebullición: 245…250 °C/33mmHg
Pto. de fusión: 75…79 °C
Densidad: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044105
Núm. CAS: 31465-36-8
EINECS: 250-644-3