4-(2-Clorofenoxi)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11348-25G OR11348-5G
APOSOR11348-25GEA 299 EUR
APOSOR11348-25G APOSOR11348-5G
4-(2-Clorofenoxi)anilina
4-(2-Clorofenoxi)anilina
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Pto. de fusión: 74…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01733272
Núm. CAS: 56705-85-2