4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 127 EUR
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Pto. de fusión: 89…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631899
Núm. CAS: 610277-84-4
UN: 3261
ADR: 8,II