4-(2-Metilfenoxi)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11350-25G OR11350-5G
APOSOR11350-25GEA 174 EUR
APOSOR11350-25G APOSOR11350-5G
4-(2-Metilfenoxi)anilina
4-(2-Metilfenoxi)anilina
Formula: C₁₃H₁₃NO
Pto. de fusión: 61…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663364
Núm. CAS: 56705-83-0
EINECS: 260-349-1