4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether 4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Amino-4'-methyldiphenyl Ether, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether
OR11354-25G OR11354-5G OR11354-100G
APOSOR11354-25GEA 87 EUR
APOSOR11354-25G APOSOR11354-5G APOSOR11354-100G
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059858
Núm. CAS: 41295-20-9