1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-4'-iododiphenyl ether
OR11362-1G OR11362-5G
APOSOR11362-1GEA 92.8 EUR
APOSOR11362-1G APOSOR11362-5G
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formula: C₁₂H₈ClIO
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796299
Núm. CAS: 854257-01-5