Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11368-25G OR11368-5G OR11368-100G
APOSOR11368-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11368-25G APOSOR11368-5G APOSOR11368-100G
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Ethyl methylsulphonylacetate
Formula: C₅H₁₀O₄S
Pto. Ebullición: 111…113 °C/0,2mmHg
Densidad: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041258
Núm. CAS: 4455-15-6
EINECS: 224-702-3