4,4'-Dimetilbenzofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11371-100G OR11371-25G
APOSOR11371-100GEA 37.7 EUR
APOSOR11371-100G APOSOR11371-25G
4,4'-Dimetilbenzofenona
4,4'-Dimetilbenzofenona
Formula: C₁₅H₁₄O
Pto. Ebullición: 200 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 93…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017214
Núm. CAS: 611-97-2
EINECS: 210-287-6