Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
OR11373-1G OR11373-5G
APOSOR11373-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11373-1G APOSOR11373-5G
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Methyl-4-methoxypicolinate
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956223
Núm. CAS: 29681-43-4