3-Bromo-5-clorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11380-10G OR11380-1G OR11380-5G
APOSOR11380-10GEA 40.6 EUR
APOSOR11380-10G APOSOR11380-1G APOSOR11380-5G
3-Bromo-5-clorobenzonitrilo
3-Bromo-5-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrClN
Pto. de fusión: 70,7…71.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200840
Núm. CAS: 304854-55-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III