5-Bromopiridina-2-carbonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
OR11382-25G OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA 49.3 EUR
APOSOR11382-25G APOSOR11382-5G
5-Bromopiridina-2-carbonitrilo 97%
5-Bromopiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Pto. Ebullición: 100…110 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 124…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234144
Núm. CAS: 97483-77-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III