4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11384-10G OR11384-1G OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA 26.1 EUR
APOSOR11384-10G APOSOR11384-1G APOSOR11384-100G
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
MW: 143.17 g/mol
Pto. de fusión: 287 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00626872
Núm. CAS: 20485-41-0