6-Chloro-3-formylchromone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1141-250MG OR1141-500MG
APOSOR1141-250MGEA 87.3 EUR
APOSOR1141-250MG APOSOR1141-500MG
6-Chloro-3-formylchromone
6-Chloro-3-formylchromone
Formula: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208,597 g/mol
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139138
Núm. CAS: 42248-31-7