4-Nitrophenethylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR11412-1G OR11412-5G
APOSOR11412-1GEA 75.4 EUR
APOSOR11412-1G APOSOR11412-5G
4-Nitrophenethylamine hydrochloride 98%
4-Nitrophenethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475842
Núm. CAS: 98395-62-1