1-(2-Bromoetoxi)-3-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11413-1G OR11413-5G
APOSOR11413-1GEA 43.5 EUR
APOSOR11413-1G APOSOR11413-5G
1-(2-Bromoetoxi)-3-nitrobenceno 97%
1-(2-Bromoetoxi)-3-nitrobenceno
Formula: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783648
Núm. CAS: 13831-59-9