4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11426-1G OR11426-5G OR11426-10G
APOSOR11426-1GEA 98.6 EUR
APOSOR11426-1G APOSOR11426-5G APOSOR11426-10G
4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine
Formula: C₈H₁₀ClN₃
MW: 183,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475835
Núm. CAS: 939986-64-8