6-Bromo-4-quinazolone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-4(3H)-quinazolinone
OR11429-5G OR11429-100G OR11429-25G
APOSOR11429-5GEA 95.7 EUR
APOSOR11429-5G APOSOR11429-100G APOSOR11429-25G
6-Bromo-4-quinazolone 98%
6-Bromo-4-quinazolone
Formula: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,04 g/mol
Pto. de fusión: 272…275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01219541
Núm. CAS: 32084-59-6