3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11430-1G OR11430-5G
APOSOR11430-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11430-1G APOSOR11430-5G
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475832
Núm. CAS: 957034-79-6