1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromobenzyl methyl ether
OR11434-1G
OR11434-5G
OR11434-25G
APOSOR11434-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11434-1G
APOSOR11434-5G
APOSOR11434-25G
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201,0605 g/mol Pto. Ebullición: 75…80 °C/0,5mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03790887 Núm. CAS: 52711-30-5 |