1,3-Dibromo-5-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR11436-1G
OR11436-5G
OR11436-25G
APOSOR11436-1GEA
29
EUR
APOSOR11436-1G
APOSOR11436-5G
APOSOR11436-25G
1,3-Dibromo-5-nitrobenceno 97%
1,3-Dibromo-5-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃Br₂NO₂ Pto. de fusión: 100…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092529 Núm. CAS: 6311-60-0 |