4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11443-1G OR11443-5G
APOSOR11443-1GEA 162 EUR
APOSOR11443-1G APOSOR11443-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475820
Núm. CAS: 849532-31-6