1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR11447-25G OR11447-5G OR11447-100G
APOSOR11447-25GEA 0 EUR
APOSOR11447-25G APOSOR11447-5G APOSOR11447-100G
1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno 95%
1-(2-Bromoetoxi)-4-nitrobenceno
Formula: C₈H₈BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031363
Núm. CAS: 13288-06-7