4-Bromo-2-nitrobenzoato de terc-butilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid tert-butyl ester
OR11452-1G OR11452-5G
APOSOR11452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11452-1G APOSOR11452-5G
4-Bromo-2-nitrobenzoato de terc-butilo 98%
4-Bromo-2-nitrobenzoato de terc-butilo
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₄
MW: 302,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475812
Núm. CAS: 890315-72-7