Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-(dihydro-2H-pyran-4(3H)-ylidene)acetate
OR11453-5G
OR11453-25G
APOSOR11453-5GEA
143
EUR
APOSOR11453-5G
APOSOR11453-25G
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate 97%
Ethyl (tetrahydropyran-4-ylidene)acetate
Formula:
C₉H₁₄O₃ MW: 170,2057 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09475810 Núm. CAS: 130312-00-4 |