6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11461-1G OR11461-5G
APOSOR11461-1GEA 95.7 EUR
APOSOR11461-1G APOSOR11461-5G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formula: C₈H₈BrClN₂
MW: 247,5200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475875
Núm. CAS: 957035-22-2