6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11464-1G OR11464-5G
APOSOR11464-1GEA 23.2 EUR
APOSOR11464-1G APOSOR11464-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride 98%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₆Cl₂N₂
MW: 189,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475876
Núm. CAS: 957035-24-4