4-Hidroxicumarina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxi-2-benzopirona
OR1147-2.5KG OR1147-100G
APOSOR1147-2.5KGEA 214 EUR
APOSOR1147-2.5KG APOSOR1147-100G
4-Hidroxicumarina 98%
4-Hidroxicumarina
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 216 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006856
Núm. CAS: 1076-38-6