3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11476-5G OR11476-1G OR11476-25G
APOSOR11476-5GEA 79.9 EUR
APOSOR11476-5G APOSOR11476-1G APOSOR11476-25G
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Chloromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475872
Núm. CAS: 957035-15-3