1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Tosylpyrrole, 1-Tosyl-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole
OR11477-100G OR11477-25G
APOSOR11477-100GEA 214 EUR
APOSOR11477-100G APOSOR11477-25G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Formula: C₁₁H₁₁NO₂S
MW: 221.27 g/mol
Pto. de fusión: 99…104.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145014
Núm. CAS: 17639-64-4