Ácido 2-bromo-4-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11478-100G OR11478-10G OR11478-25G
APOSOR11478-100GEA 197 EUR
APOSOR11478-100G APOSOR11478-10G APOSOR11478-25G
Ácido 2-bromo-4-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-bromo-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Pto. de fusión: 165…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234252
Núm. CAS: 16426-64-5