3,5-Dibromofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11480-100G OR11480-25G OR11480-5G
APOSOR11480-100GEA 546 EUR
APOSOR11480-100G APOSOR11480-25G APOSOR11480-5G
3,5-Dibromofenol 98%
3,5-Dibromofenol
Formula: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Pto. Ebullición: 274
Pto. de fusión: 79…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411376
Núm. CAS: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III