3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dicarboxybenzeneboronic acid, 5-Boronoisophthalic acid
OR11481-25G OR11481-5G OR11481-100G
APOSOR11481-25GEA 174 EUR
APOSOR11481-25G APOSOR11481-5G APOSOR11481-100G
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₇BO₆
MW: 209,95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06203347
Núm. CAS: 881302-73-4