3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
OR11488-25G OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA 237 EUR
APOSOR11488-25G APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₆H₅NS
MW: 123,18 g/mol
Pto. Ebullición: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052086
Núm. CAS: 55406-13-8