2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 79.9 EUR
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₄BrNO
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075690
Núm. CAS: 216144-18-2
UN: 3261
ADR: 8,III