3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR11503-25G
APOSOR11503-25GEA 97.3 EUR
APOSOR11503-25G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09266196
Núm. CAS: 443776-76-9