4-Chloro-o-anisidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-methoxyaniline
OR11504-5G OR11504-1G
APOSOR11504-5GEA 49.3 EUR
APOSOR11504-5G APOSOR11504-1G
4-Chloro-o-anisidine 98%
4-Chloro-o-anisidine
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157,5975 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C
Pto. de fusión: 48…53 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06801386
Núm. CAS: 93-50-5
EINECS: 202-251-3