7-Metoxi-4-metilcumarina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1151-25G OR1151-100G
APOSOR1151-25GEA 60.9 EUR
APOSOR1151-25G APOSOR1151-100G
7-Metoxi-4-metilcumarina
7-Metoxi-4-metilcumarina
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009773
Núm. CAS: 2555-28-4