Methyl-6-aminopicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 6-aminopicolinate, Methyl 6-Aminopicolinate, Methyl 6-Aminopyridine-2-carboxylate, 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester
OR11517-100G
OR11517-25G
OR11517-5G
APOSOR11517-100GEA
180
EUR
APOSOR11517-100G
APOSOR11517-25G
APOSOR11517-5G
Methyl-6-aminopicolinate 98%
Methyl-6-aminopicolinate
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,1500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233712 Núm. CAS: 36052-26-3 |